Merck
M39008
Sigma-Aldrich
4-甲基环己烯
99%
别名:
1,2,3,6-四氢甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H9CH3
CAS号:
分子量:
96.17
Beilstein:
1901299
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
密度
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
InChI 密鑰
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
應用
4-甲基环己烯用于合成一种对映体纯的奥沙利铂衍生物,{ (1 R ,2 R ,4 R )-4-甲基-1,2-环己二胺 } 草酸铂 (II) , 表现出良好的抗癌活性。它也用于 N , N -二乙基二硫代氨基甲酸酯功能化的 1,4-聚异戊二烯的制备。
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
19.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-7 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
[(1 R, 2 R, 4 R)-4-methyl-1, 2-cyclohexanediamine] oxalatoplatinum (II): a novel enantiomerically pure oxaliplatin derivative showing improved anticancer activity in vivo.
Abramkin SA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(20), 7356-7364 (2010)
Synthesis of N, N-diethyldithiocarbamate functionalized 1, 4-polyisoprene, from natural rubber and synthetic 1, 4-polyisoprene.
Derouet D, et al.
European Polymer Journal, 43(5), 1806-1824 (2007)