主要文件
8.05796
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
别名:
3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(CH3O)C6H4CHO
CAS号:
分子量:
136.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
209-712-8
如需咨询该产品8.05796,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
蒸汽压
1.3 hPa ( 73 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
225 °C
沸点
230-233 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 110 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.116 - 1.120
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup