主要文件
8.04789
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinone hemihydrate
for synthesis
别名:
2-Imidazolidinone hemihydrate, N,N′-Ethyleneurea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$82.00
$82.00
预计发货时间2025年4月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$82.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6N2O · 0.5H2O
分子量:
95.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
204-436-4
NACRES:
NA.22
$82.00
预计发货时间2025年4月16日详情
获取大包装报价
蒸汽压
<24 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
crystals
自燃温度
420 °C
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
335.5 °C/1013.25 hPa (anhydrous substance)
mp
58 °C
转变温度
flash point 265 °C
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
720 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N1CCNC1=O
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (ex N): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 13.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
靶器官
Thyroid
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
509.0 °F
闪点(°C)
265 °C