文件
8.04542
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropionaldehyde
for synthesis
别名:
3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde, 3-Phenylpropanal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10O
CAS号:
分子量:
134.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
203-211-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
15 hPa ( 98 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
245 °C (DIN 51794)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp
-42 °C
轉變溫度
flash point 105 °C (DIN 51758)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
InChI 密鑰
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.018
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
203.0 °F - closed cup
閃點(°C)
95 °C - closed cup