主要文件
8.04512
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
for synthesis
别名:
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, Diacetone alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
CAS号:
分子量:
116.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
204-626-7
NACRES:
NA.22
产品8.04512无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
1.1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
640 °C
效能
2520 mg/kg LD50, oral (Rat)
13630 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-6.9 % (v/v)
沸点
168 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
转变温度
flash point 58 °C
密度
0.937-0.941 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(CC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI key
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.941
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
136.4 °F - closed cup
闪点(°C)
58 °C - closed cup