文件
8.04511
Sigma-Aldrich
Hydantoin
for synthesis
别名:
Hydantoin, 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4N2O2
CAS号:
分子量:
100.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
207-313-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
221-223 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
InChI 密鑰
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 219 °C
Melting range (upper value): ≤ 223 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3