文件
8.04240
Sigma-Aldrich
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite)
for synthesis
别名:
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite), Pentane-1,5-dial-bis(sodium bisulfit)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2[CH2CH(OH)SO3Na]2
CAS号:
分子量:
308.24
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
231-043-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
pH值
3-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解度
285 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H12O8S2/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)/p-2/t4-,5+
InChI 密鑰
YVGZCLMIVQGEPB-SYDPRGILSA-L
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3