文件
8.04174
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
15.2% Pd, for synthesis
别名:
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]2PdCl2
CAS号:
分子量:
701.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
237-744-2
NACRES:
NA.22
product name
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd), for synthesis
品質等級
形狀
crystals
mp
>300 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay (to Pd): ≥ 99.0 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3