主要文件
8.03452
Sigma-Aldrich
二氯二甲基硅烷
for synthesis
别名:
二氯二甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 ML
$63.40
$63.40
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 ML
$63.40
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SiCl2
CAS号:
分子量:
129.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
200-901-0
NACRES:
NA.22
$63.40
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价
蒸汽压
<200 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
425 °C
效能
6056 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.75-48.5 % (v/v)
沸点
70 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
转变温度
flash point -5 °C
密度
1.07 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](Cl)(Cl)(C)C
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
  • 以二氯二甲基硅烷改性的二氧化硅纳米粒子,可以提高泡沫稳定性和去污效率: 本研究探索了以二氯二甲基硅烷对二氧化硅纳米粒子进行表面改性,从而提高泡沫稳定性和净化效率(IH Yoon et al., 2016 - kns.org)。查阅文章.
  • 二氯二甲基硅烷与吡哆胺席夫碱配体形成的大环: 研究人员报道了通过二氯二甲基硅烷与希夫碱配体反应合成的一种新型大环硅化合物(U Böhme et al., 2021 - scripts.iucr.org).查阅文章.
  • 使用二氯二甲基硅烷生产作为玻璃体替代品的聚二甲基硅氧烷:特性和体外毒性: 本研究评估了由二氯二甲基硅烷制备的聚二甲基硅氧烷,该物质可用作玻璃体视网膜手术中玻璃体的替代品(DG Auliya et al., 2023 - mdpi.com).查阅文章.
  • 二氯二甲基硅烷介导的亲水性和疏水性二氧化硅纳米粒子的一步法合成: 该研究重点研究了使用二氯二甲基硅烷一步合成的二氧化硅纳米粒子,考察了各种合成参数的影响(F Ebrahimi et al., 2017-Elsevier)。查阅文章.
  • 不同取代基硅烷对棉织物的疏水作用: 本文探讨了以各种硅烷(包括二氯二甲基硅烷)对棉织物进行疏水处理,从而提高织物性能(T Makowski,2020-Springer)。查阅文章
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
33.8 °F - closed cup
闪点(°C)
1 °C - closed cup