主要文件
8.03269
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1,3-phenylenediamine
for synthesis
别名:
4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluylenediamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(CH3)C6H3-1,3-(NH2)2
CAS号:
分子量:
122.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
202-453-1
NACRES:
NA.22
产品8.03269无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
0.017 hPa ( 25 °C)
质量水平
表单
solid
自燃温度
505 °C
效能
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
99 °C
转变温度
flash point 160 °C
溶解性
38 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1c(ccc(c1)N)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
320.0 °F - closed cup
闪点(°C)
160 °C - closed cup