文件
8.03211
Sigma-Aldrich
Decanal
for synthesis
别名:
Decanal, Capraldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8CHO
CAS号:
分子量:
156.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
203-957-4
蒸汽壓力
0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
自燃溫度
200 °C
效力
3096 mg/kg LD50, oral (Rat)
4183 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
7 °C
轉變溫度
flash point 87 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
InChI 密鑰
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.829
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup