主要文件
8.02453
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde
for synthesis
别名:
4-Chlorobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KG
$209.00
$209.00
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KG
$209.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5ClO
CAS号:
分子量:
140.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
203-247-4
NACRES:
NA.22
$209.00
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
蒸汽压
0.9 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
302 °C
效能
840 mg/kg LD50, oral (Rat)
5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
沸点
216.3 °C/1013.25 hPa
mp
47.1 °C
转变温度
flash point 92 °C
溶解性
919 g/L
密度
1.19 g/cm3 at 60 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI key
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
197.6 °F - closed cup
闪点(°C)
92 °C - closed cup