802411
8.02411
别名:
Chloroacetyl chloride
1 of 10
Sigma-Aldrich
D146005
2,6-二甲基苯胺
471216
二乙胺
194921
N-(2,6-二甲基苯基)氯乙酰胺
I4504
转化酶 来源于面包酵母(酿酒酵母)
B56412
溴乙酰溴
16120
溴乙酰氯
D55008
二氯乙酰氯
Supelco
1.06268
乙酸钠
USP
1005706
冰醋酸
A8220
α-淀粉酶 来源于米曲霉
25.3 hPa ( 20 °C)
200
liquid
120 mg/kg LD50, oral (Rat)662 mg/kg LD50, skin (Rat)
105-110 °C/1013 hPa
-22.5 °C
1.417 g/cm3 at 20 °C
ClCC(=O)Cl
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
生化试剂_API和制剂_实验室化学品-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Lungs
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
212.0 °F - closed cup
100 °C - closed cup
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
S8750
402923
氯乙酸