主要文件
8.01532
Sigma-Aldrich
1,4-丁二醇
for synthesis
别名:
1,4-丁二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2)4OH
CAS号:
分子量:
90.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
203-786-5
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
方案
≥99.0% (GC)
自燃温度
385 °C
效能
1525 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.95-18.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
7-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
运动粘度
83.2 cSt(20 °C)
沸点
228 °C/1013 hPa
mp
19.5-20.0 °C
转变温度
flash point 115 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 聚酯聚脲的非异氰酸酯路径合成:研究用1,4-丁二醇通过非异氰酸酯路径合成聚酯聚脲(polyester polyureas),重点在于开发综合性能优良的聚合物用于工业和环境应用(Zheng L et al., 2024)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.015 - 1.016
水分(KF): ≤ 0.30 %
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
273.2 °F - closed cup
闪点(°C)
134 °C - closed cup