主要文件
8.01221
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite
(35% solution in water) for synthesis
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352301
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
pH值(酸碱度)
7.5-7.6 (20 °C in H2O)
mp
4-8 °C
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
Assay (iodometric): 37.0 - 40.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.195 - 1.205
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1