主要文件
8.00898
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate
for synthesis
别名:
Diethyl malonate, Ethyl malonate, Malonic acid diethyl ester
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 ML
$70.80
$70.80
预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 ML
$70.80
About This Item
线性分子式:
CH2(COOC2H5)2
CAS号:
分子量:
160.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
203-305-9
NACRES:
NA.22
$70.80
预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
蒸汽压
1.3 hPa ( 40 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
435 °C (DIN 51794)
效能
15720 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-12.8 % (v/v)
沸点
199 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
转变温度
flash point 90 °C (DIN 51758)
溶解性
20.8 g/L (External MSDS)
密度
1.055 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CC)C(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.053 - 1.057
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
199.4 °F - closed cup
闪点(°C)
93 °C - closed cup