文件
8.00857
Sigma-Aldrich
乙二醇乙醚(标准品)
for synthesis
别名:
2-乙氧基乙醇, 乙二醇单乙醚, 乙基乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1098271
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-804-1
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
3.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
3.8 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
460 °F
效力
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
14 %
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 40 °C
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemical synthesis applications
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.929 - 0.930
水分(KF): ≤ 0.20 %
鉴别(IR):符合检验
该材料使用2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚作为稳定剂。在分析检验时,确定了>10 ppm的稳定剂含量。
该材料使用2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚作为稳定剂。在分析检验时,测定了>10 ppm稳定剂的含量。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup