主要文件
1.04008
Supelco
甲酰胺
EMPLURA®
别名:
C1 酰胺, 氨基甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCONH2
CAS号:
分子量:
45.04
Beilstein:
505995
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
200-842-0
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
1.55 (vs air)
质量水平
蒸汽压
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
产品线
EMPLURA®
方案
≥99% (N)
表单
liquid
自燃温度
932 °F
效能
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-19.0 % (v/v)
技术
hybridization: suitable
杂质
≤0.3% Water (Karl Fischer)
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
pH值(酸碱度)
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
转变温度
flash point 175 °C
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
甲酰胺可使核酸双螺旋不稳定,通常可以 50% 的浓度,用于需要较低杂交温度的杂交实验。
分析说明
Assay (N; Kjeldahl): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.3 %
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Blood
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
305.6 °F
闪点(°C)
152 °C