主要文件
8.00849
Sigma-Aldrich
乙醇胺
for synthesis
别名:
乙醇胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$34.70
$34.70
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$34.70
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H7NO
CAS号:
分子量:
61.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
205-483-3
NACRES:
NA.22
$34.70
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
蒸汽压
0.5 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
410 °C
效能
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4-27 % (v/v)
pH值(酸碱度)
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
运动粘度
20 cSt(23 °C)
沸点
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
转变温度
flash point 92.5 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 环肽的结构和活性研究进展:乙醇胺是在重建伪雌核环肽的背景下进行探索的,它为肽的稳定性和潜在的药物应用提供了新的视角 (Jiang et al., 2024)。
分析说明
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.015 - 1.016
水(K. F.): ≤ 0.25 %
硫酸盐灰分: ≤ 0.1 %
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup