主要文件
8.00737
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
别名:
3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O4
CAS号:
分子量:
154.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
202-730-7
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
solid
自燃温度
>500 °C (DIN 51794)
效能
4160 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
2.3 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
234-238 °C
溶解性
84 g/L
堆积密度
700 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1cc(cc(c1)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
392.0 °F - closed cup
闪点(°C)
200 °C - closed cup