主要文件
8.00735
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
别名:
2-Pyridinecarboxylic acid, Picolinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(HOOC)C5H4N
CAS号:
分子量:
123.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
202-719-7
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
powder
pH值(酸碱度)
3.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
134-137 °C
转变温度
flash point 139 °C
溶解性
887 g/L
堆积密度
500‑700 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 139 °C
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1