主要文件
8.00361
Sigma-Aldrich
2-(1-Piperazinyl)ethylamine
for synthesis
别名:
2-(1-Piperazinyl)ethylamine, N-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, 2-Piperazinoethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H15N3
CAS号:
分子量:
129.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
205-411-0
NACRES:
NA.22
产品8.00361无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
0.07 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
315 °C
效能
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.1-10.5 % (v/v)
pH值(酸碱度)
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
222 °C/1013 hPa
mp
-19 °C
转变温度
flash point 88 °C
溶解性
>1000 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N1(CCNCC1)CCN
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
InChI key
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.987
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
197.6 °F - closed cup
闪点(°C)
92 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1