主要文件
8.00258
Sigma-Aldrich
Allyl cyanide
for synthesis
别名:
Allyl cyanide, 3-Butenenitrile, Vinylacetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2CN
CAS号:
分子量:
67.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
203-701-1
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
455 °C
效能
115 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-87 °C
转变温度
flash point 23 °C
密度
0.83 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2
InChI key
SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
75.2 °F - closed cup
闪点(°C)
24 °C - closed cup