主要文件
8.00220
Sigma-Aldrich
Chlorosulfonic acid
for synthesis
别名:
Chlorosulfonic acid, Sulfuric chlorohydrin, Chlorosulfuric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
116.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
酶委員會索引編號:
232-234-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
3.08 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97% (acidimetric)
形狀
liquid
pH值
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
pKa 
-6
bp
152 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-80 °C
密度
1.75 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(Cl)O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
Chlorosulfonic acid for synthesis. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
分析報告
Assay (acidimetric)≥ 97.0 %Free SO₃≤ 1.0 %
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1