主要文件
8.00198
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
for synthesis
别名:
Hexanoic acid, Caproic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$61.40
250 ML
$69.10
$61.40
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$61.40
250 ML
$69.10
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O2
CAS号:
分子量:
116.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
205-550-7
NACRES:
NA.22
$61.40
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
蒸汽压
0.3 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
380 °C
效能
1906 mg/kg LD50, oral (Rat)
586 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
沸点
206 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
转变温度
flash point 110 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.927
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
215.6 °F - closed cup
闪点(°C)
102 °C - closed cup