Merck
所有图片(4)
主要文件
73070BC
Millipore
GDS Rotor-Gene Q热循环仪
Advanced rotary thermocycler for use with Assurance® GDS PCR assays
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$105,040.00
$105,040.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$105,040.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41102421
$105,040.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
品質等級
製造商/商標名
Assurance GDS®
BioControl Systems 73070
技術
PCR: suitable
應用
food and beverages
pathogen testing
儲存溫度
room temp
一般說明
Assurance® GDS (遗传检测系统)是一个自动核酸扩增系统,用于检测食品、配料和环境样品中的病原微生物。Rotor-Gene® Q独特的离心旋转设计使其成为目前最精确和通用的热循环器。每个管在一个移动空气室中旋转,使所有样品在快速热循环期间保持完全相同的温度,从而实现均匀检测。当每个管对准检测光学器件,样品被照明,荧光信号从单个短光学途径迅速收集。这种热和光学的均匀性带来了灵敏、精确和快速的PCR分析。它还消除了样本间的变化和边缘效应。这些效应在基于块体的传统仪器中是不可避免的,因为整个块体存在温度梯度和多个复杂的光学路径。
應用
GDS Rotor-Gene® Q热循环仪与Assurance® GDS分析一起使用,用于检测食品、配料和环境样品中的病原微生物,无需优化反应和循环条件。
特點和優勢
旋转设计提供:
  • 管道间变化±0.02°C,实现均匀检测
  • 预装的固件特定于保证®GDS分析
  • 可忽略的平衡时间快速运行循环
  • 对结果的充足信心
成分
  • GDS Rotor-Gene Q
  • 用户手册
  • GDS凝胶冷却块(每包2个)
相容性
BioControl GDS
測試方式
PCR
法律資訊
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
访问文档库
相关内容
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.