主要文件
71194-M
Millipore
0.5 M THP溶液
Reducing agent compatible with His•Bind chromatography
别名:
Tris(3-hydroxypropyl)phosphine
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106511
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
solution
制造商/商品名称
Novagen®
储存条件
OK to freeze
技术
protein purification: suitable
应用
sample preparation
储存温度
−20°C
一般描述
THP[三(羟丙基)膦;C9H21O3P]是一种水溶性、无气味的巯基还原剂,比二硫苏糖醇(DTT)更稳定和有效。对于氧化型谷胱甘肽,THP的还原能力(0.232 mEq/g)大于TCEP的还原能力(0.182 mEq/g)。THP也比DTT更耐空气氧化,并且与浓度高达1.0 mM的HIS-BIND®和Ni-NTA His•树脂的固定金属亲和色谱法兼容。对于许多应用,THP的常见工作浓度为15 mM。THP是一种即用型0.5 M水溶液。
纯度:>80%(NMR法)。CAS:4706-17-6。MW:208.2.
与HIS-BIND®色谱法相容的还原剂
特点和优势
兼容常用His标记蛋白纯化方法 - 以HIS-BIND®和Ni-NTA His•Bind树脂的固定化金属离子亲和色谱•浓度最高为1.0 mM
稳定性:比传统还原剂如二硫苏糖醇(DTT)更稳定、有效
还原能力: 对氧化型谷胱甘肽的还原能力高于TCEP
即用型:THP是以即用型0.5 M水溶液的形式提供,可在多种应用中轻松、灵活地使用。
警告
毒性:腐蚀性(L)
其他说明
由于本次运输中有害材料的性质,可能会对您的订单收取额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律信息
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3