一般說明
T7•Tag亲和纯化试剂盒,设计用于对携带T7•Tag序列的靶蛋白(例如T7基因10蛋白质的11个氨基末端aa)进行快速免疫亲和纯化。纯化基于将靶蛋白与T7•Tag单克隆抗体结合,T7Tag单克隆抗体与交联琼脂糖珠共价偶联,洗涤掉未结合的蛋白,并在pH 2.2下洗脱。包括中和缓冲液以限制蛋白质暴露于低pH。不同的靶蛋白之间的容量会有所不同,但是这些珠被标准化为每毫升沉淀树脂至少结合300 µg T7•Tag β-半乳糖苷酶。珠子可用于分批或柱状方法,并可再生至少五次而不丧失结合活性。
T7•Tag融合蛋白的免疫亲和纯化
成分
•1 mlT7•Tag抗体琼脂糖
•20 ml10X T7•Tag结合/洗涤缓冲液
•20 ml10X T7•Tag洗脱缓冲液
•20 mlT7•Tag中和缓冲液
•1色谱柱
•20 ml10X T7•Tag结合/洗涤缓冲液
•20 ml10X T7•Tag洗脱缓冲液
•20 mlT7•Tag中和缓冲液
•1色谱柱
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T7-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2