主要文件
662006
Sigma-Aldrich
U0124
A useful negative control for MEK inhibitors U0125 and U0126.
别名:
U0124, 1,4-二氨基-2,3-二氰基-1,4-(甲硫基)丁二烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N4S2
分子量:
226.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
MEK抑制剂U0125(目录号662008)和U0126(目录号662005)的有效阴性对照。即使在100µM的浓度下,也不会抑制MEK活性。
MEK抑制剂U0125(目录号662008)和U0126(目录号662005)的有效阴性对照。即使在100µM的浓度下,也不会抑制MEK。
生化/生理作用
主靶
MEK1
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C可稳定保存最多2周。
其他说明
Favata, M.F., et al. 1998.J. Biol. Chem. 273, 18623.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
Katherine E Savell et al.
Science advances, 6(26), eaba4221-eaba4221 (2020-07-09)
Drugs of abuse elevate dopamine levels in the nucleus accumbens (NAc) and alter transcriptional programs believed to promote long-lasting synaptic and behavioral adaptations. Here, we leveraged single-nucleus RNA-sequencing to generate a comprehensive molecular atlas of cell subtypes in the NAc