主要文件
6.18554
Supelco
乙酸铵
for chromatography, LiChropur
别名:
Ammonium acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H7NO2
CAS号:
分子量:
77.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
for chromatography
產品線
LiChropur
SMILES 字串
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI 密鑰
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1