主要文件
6.18281
Supelco
甲基纤维素
4000 cPs
别名:
Methyl cellulose
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
价格与库存信息目前不能提供
SMILES 字串
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI 密鑰
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1