Key Documents
6.18215
Sigma-Aldrich
镍铝合金
powder, for the production of Raney nickel for synthesis
别名:
Nickel-aluminium alloy
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352100
形狀
powder
InChI
1S/Al.Ni
InChI 密鑰
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N