755672
别名:
Al-Sc, Aluminum scandium master alloy
755672-1EA
$939.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
266957
铝
266574
326852
495425
镓-铟共晶
326860
483907
Devarda 合金
208779
二氧化硅/氧化铝负载镍
GF06811107
Aluminium alloy 2014
GF27718948
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
72240
铝镍合金
99.5% trace metals basis
ingot (20mmx25.4mmx25.4mm +/- 0.3mm)
Al, 98 wt. % Sc, 2 wt. %
655 °C (lit.)
[AlH3].[Sc]
1S/Al.Sc.3H
JJWKWQDCAMHJNV-UHFFFAOYSA-N
High-Purity Metals & Alloys
Danger
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.