主要文件
5.89596
Sigma-Aldrich
甲醇
≥99.8%, anhydrous
别名:
木酒精
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OH
CAS号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191601
NACRES:
NA.22
等級:
anhydrous
化驗:
99.8%
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸汽壓力:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
产品名称
甲醇, 99.8%, anhydrous
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.8%
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup