文件
5.89580
Sigma-Aldrich
乙酸乙酯
99.8%, anhydrous
别名:
EtOAc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOC2H5
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.22
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.8%
自燃溫度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
SMILES 字串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
24.8 °F
閃點(°C)
-4 °C