主要文件
567442
Millipore
氯化钠片剂
Each tablet yields 1 L of 0.9% sodium chloride.
别名:
氯化钠, NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.25
品質等級
包裝
pkg of 10 tablets
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
mp
801 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2