产品名称
β-分泌酶抑制剂 IV, β-Secretase Inhibitor IV, CAS 797035-11-1, is a cell-permeable inhibitor that binds to BACE-1 active site and blocks its proteolytic activity (IC₅₀ = 15 nM for human BACE-1).
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(N(C)c1cc(cc(c1)C(=O)N[C@H](C)c4ccccc4)C(=O)N[C@H]([C@H](O)CNC3CC3)Cc2ccccc2)C
InChI
1S/C31H38N4O5S/c1-21(23-12-8-5-9-13-23)33-30(37)24-17-25(19-27(18-24)35(2)41(3,39)40)31(38)34-28(16-22-10-6-4-7-11-22)29(36)20-32-26-14-15-26/h4-13,17-19,21,26,28-29,32,36H,14-16,20H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t21-,28+,29-/m1/s1
InChI key
VPNIQGRFZCTBEZ-SPTGULJVSA-N
一般描述
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量因批次而异。
生化/生理作用
BACE-1人
包装
警告
重悬
其他说明
Stachel, S.J., et al. 2004.J. Med. Chem.47, 6447.
WGK
WGK 1