主要文件
565755
Sigma-Aldrich
γ分泌酶抑制剂II
The γ-Secretase Inhibitor II controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
别名:
γ分泌酶抑制剂II, MW167
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H57F2N5O9
分子量:
705.83
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.54
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
DMSO: 10 mM
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
一种细胞渗透性、可逆性和选择性γ-分泌酶拟肽类抑制剂,IC50为13 µM,用于抑制β-淀粉样前体蛋白(APP)转染的中国仓鼠卵巢细胞中淀粉样β-蛋白(Aβ)的产生。对钙蛋白酶II仅显示微弱的抑制活性(在纯化酶测定中IC50=100 µM)。
生化/生理作用
主要靶标
γ-分泌酶
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
细胞可渗透性:是
靶标IC50:γ-分泌酶为13 µM
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Wolfe, M.S., et al. 1999.Biochemistry38, 4720.
Wolfe, M.S., et al. 1998.J. Med. Chem. 41, 6.
Citron, M., et al. 1996.Proc.Natl.Acad.Sci. USA93, 13170.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
Yaxiong Yang et al.
Journal of neurochemistry, 88(6), 1361-1372 (2004-03-11)
Glutamate uptake by high affinity glutamate transporters is essential for preventing excitotoxicity and maintaining normal synaptic function. We have discovered a novel role for presenilin-1 (PS1) as a regulator of glutamate transport. PS1-deficient neurons showed a decrease in glutamate uptake