主要文件
5.33965
Sigma-Aldrich
IAP拮抗剂,BV6
别名:
IAP拮抗剂,BV6, (S,S,2S,2ʹS)-N,Nʹ-((2S,2ʹS)-( 己烷-1,6-二基双(氮杂二基))双(3-氧代-1,1-二苯基丙烷-3,2-二基)) 双(1-(((S)-2-环己基-2-((S)-2-(甲基氨基)丙酰胺基)乙酰基)吡咯烷-2-羧酰胺)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C70H96N10O8
分子量:
1205.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
51111800
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
颜色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](C(c8ccccc8)c7ccccc7)C(=O)NCCCCCCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]5N(CCC5)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC)C)C6CCCCC6)C(c4ccccc4)c3ccccc3)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC)C)C1CCCCC1
InChI key
DPXJXGNXKOVBJV-YLOPQIBLSA-N
一般描述
一种二价 SMAC 模拟物,可拮抗 cIAP1 和 XIAP 与引发剂胱天蛋白酶的相互作用,并触发其蛋白酶体降解。 研究表明,HCC193(1 µM)和 H460(5 µM)肺癌细胞系中 cIAP1 和 XIAP 的水平迅速下降。处理后一小时内,cIAP1 水平降低,而 XIAP 下降则需要长达 24 小时。有效降低 HCC193(IC50 = 7.2 µM)和 H460(IC50 = 30 µM)细胞的活力,并协同增强其对放射治疗的敏感性。 据报道可通过 HCC193 细胞中的 caspase-8 激活(~ 1 µM)和 H460 细胞中的 caspase-9(~ 5 µM)增加凋亡。研究表明,还以剂量依赖的方式增加 HCC193 细胞中 TNFa 的分泌。 还增强了细胞因子诱导的杀伤(CIK)细胞介导的针对多种血液学(H9、THP-1、Tanoue)和固体恶性细胞(RH1、RH30 和 TE671)的细胞毒性。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
主靶
IAP
可逆性:是
细胞可透过性:是
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外形
作为三氟乙酸盐提供。
重悬
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他说明
Rettinger, E., et al. 2014.Front in Pediatr.2, 75.
Li, W., et al. 2011.J. Thorac.Oncol.6, 1801.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3