主要文件
5.30961
Sigma-Aldrich
TAZ活化剂,IBS008738
别名:
TAZ活化剂,IBS008738, (4-((吗啉代亚甲基)氨基)-1-(对甲苯基)-1H-咪唑-5-基)(苯基)甲酮,带有PDZ结合基序(TAZ)活化剂的转录共活化剂,WWTR1活化剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H22N4O2
分子量:
374.44
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
yellow
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1=CC=C(C=C1)N2C=NC(=C2C(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN4CCOCC4
InChI
1S/C22H22N4O2/c1-17-7-9-19(10-8-17)26-16-24-22(23-15-25-11-13-28-14-12-25)20(26)21(27)18-5-3-2-4-6-18/h2-10,15-16H,11-14H2,1H3
InChI key
UCDKLMTYEDPEMY-UHFFFAOYSA-N
一般描述
苯并咪唑衍生物,可通过稳定 TAZ 并增加未磷酸化的 TAZ ,而充当具有 PDZ 结合基序(TAZ )活化因子的转录共激活因子。 在 10 µM 时上调 TAZ 依赖性 MyoD 依赖性基因转录,并​​在 C2C12 细胞中与肌生成抑制素竞争。 研究表明,在分化条件下的前 24 小时内能最有效地增强肌生成的作用。在心脏毒素引起的肌肉损伤中促进肌肉修复,并防止地塞米松引起的肌肉萎缩。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
可逆性:是
细胞可透过性:是
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
Yang, Z., et al. 2014. Mol.Cell.Biol.34, 1607.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3