一般說明
来自猪胃粘膜的天然胃蛋白酶。在酸性条件下有活性。对氨酰基脯氨酸水解为氨基酸和脯氨酸进行催化。抑制物有脂肪醇、胃酶抑素A、pH值>6.0。具有最佳pH为2.0-4.0。
来自猪胃粘膜的天然胃蛋白酶。由胃粘膜衬里分泌的。在酸性条件下有活性。对氨酰基脯氨酸水解为氨基酸和脯氨酸进行催化。抑制物有脂肪醇、胃酶抑素A、pH值>6.0。
警告
毒性:有害(C)
單位定義
一个单位定义为将血红蛋白底物消化为TCA可溶产物的酶量,以37°C,pH值2.0时280 nm处吸光度每分钟0.001的变化来衡量。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Bergmeyer, H.V.1984.Methods of Enzymatic Analysis (3rd ed., vol. 5) p. 232, Academic Press, New York.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1