文件
5.05601
Sigma-Aldrich
LRH-1拮抗剂
别名:
LRH-1拮抗剂, 核受体亚家族5 A组成员2拮抗剂,1-(3ʹ-(1-(2-吗啉乙基)-1H-吡唑-3-基)联苯-3-基)乙酮,1-(3ʹ-(1-(2-(4-吗啉基)乙基)-1H-吡唑-3-基)-3-联苯基)乙酮,肝受体同系物1拮抗剂,NR5A2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H25N3O2
分子量:
375.46
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
pale yellow
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
通过直接亲和相互作用(Kd = 1.5 µM)靶向LRH-1/NR5A2配体结合域(LBD)的可渗透细胞的吡唑基联苯乙酮化合物,可防止LRH-1呈现活性构象。显示拮抗LRH-1-依赖性G0S2转录,但不拮抗SF-1-依赖性G0S2转录(IC50 = 5 µ M,而在10 µM时无抑制作用;在HEK293转染子中四环素诱导后3小时开始24小时药物治疗),在浓度高达10 µM的基于HeLa的报告基因反式激活分析中,对AR(雄激素受体),ERα(雌激素受体α)或TRβ(甲状腺激素受体β)转录活性没有抑制作用。据报告在表达LRH-1的癌症培养物中表现出非细胞毒性抗增殖活性(细胞系/GI50=AsPC-1/20 µM,HT-29/15 µM,MDA-MB-468/20 µM,T47D/20 µM),而对不表达LRH-1的胰腺癌L3.3系的增殖效果要差得多(40 µM时抑制20%)。
通过直接亲和相互作用(Kd=1.5 µM)靶向LRH-1/NR5A2配体结合域(LBD)的可渗透细胞的吡唑基联苯乙酮化合物,可防止LRH-1呈现活性构象。已显示拮抗LRH-1-依赖性G0S2转录,但不拮抗SF-1-依赖性G0S2转录(使用HEK293转染子,IC50 = 5 µ M),而在高达10µ M的浓度下对AR,ERα或TRβ转录活性没有抑制作用。据报告在表达LRH-1的癌症培养物中(15至20 µM)表现出非细胞毒性抗增殖活性,但不表达LRH-1的胰腺癌L3.3系(在40 µM时抑制20%)没有表现出非细胞毒性抗增殖活性。
生化/生理作用
主要靶标
LRH-1
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Benod, C., et al. 2013.J. Biol. Chem.288, 19830.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2