5.05206
Photochromic TrpA1 Channel Activator, Optovin
别名:
Photochromic TrpA1 Channel Activator, Optovin, (E)-5-((2,5-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)-1H-pyrrol-3-yl)methylene)-2-thioxothiazolidin-4-one, PDSP 22594, Transient Receptor Potential A1 Ion Channel Activator I, TrpA1 Channel Activator I
About This Item
推荐产品
方案
≥95% (HPLC)
质量水平
表单
powder
效能
2 μM EC50
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
yellow
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S1C(=S)NC(=O)C1=Cc2c([n](c(c2)C)c3cnccc3)C
InChI
1S/C15H13N3OS2/c1-9-6-11(7-13-14(19)17-15(20)21-13)10(2)18(9)12-4-3-5-16-8-12/h3-8H,1-2H3,(H,17,19,20)
InChI key
YISGMOZSGOGYOU-UHFFFAOYSA-N
一般描述
生化/生理作用
TrpA1
包装
警告
其他说明
WGK
WGK 3