方案
≥95% (HPLC)
质量水平
表单
powder
效能
0.8 μM Ki
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
储存温度
−20°C
InChI
1S/C88H138N26O44/c1-7-34(6)61(77(138)103-41(12-10-20-98-88(96)97)63(124)107-48(23-35(78(139)140)79(141)142)69(130)100-40(11-8-9-19-89)64(125)113-54(31-115)76(137)104-45(62(95)123)28-57(93)118)114-75(136)47(22-33(4)5)106-70(131)49(24-36(80(143)144)81(145)146)109-67(128)44(14-17-56(92)117)102-74(135)53(29-58(94)119)112-73(134)51(26-38(84(151)152)85(153)154)110-66(127)43(13-16-55(91)116)101-68(129)46(21-32(2)3)105-71(132)52(27-39(86(155)156)87(157)158)111-72(133)50(25-37(82(147)148)83(149)150)108-65(126)42(15-18-60(121)122)99-59(120)30-90/h32-54,61,115H,7-31,89-90H2,1-6H3,(H2,91,116)(H2,92,117)(H2,93,118)(H2,94,119)(H2,95,123)(H,99,120)(H,100,130)(H,101,129)(H,102,135)(H,103,138)(H,104,137)(H,105,132)(H,106,131)(H,107,124)(H,108,126)(H,109,128)(H,110,127)(H,111,133)(H,112,134)(H,113,125)(H,114,136)(H,121,122)(H,139,140)(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H4,96,97,98)
InChI key
HTBKFGWATIYCSF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
生化/生理作用
NMDA receptors
包装
警告
序列
重悬
其他说明
Sheng, Z., et al. 2009. Neuropharmacology.57, 127.
Zhou, L., et al. 1996. J. Neurochemistry.66, 620.
Hammerland, L., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.226, 239.
Mena, E., et al. 1990. Neurosci Lett.118, 241.
Donevan, D., et al. 2000. Mol Pharmacol.58, 614.
WGK
WGK 3