主要文件
4.90054
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
for synthesis
别名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11ClN2
CAS号:
分子量:
146.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
方案
≥98.0% (HPLC)
mp
77-79 °C
转变温度
flash point 186 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3/q+1
InChI key
NJMWOUFKYKNWDW-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
370.4 °F - closed cup
闪点(°C)
188 °C - closed cup