主要文件
401482
Sigma-Aldrich
IKK-2抑制剂 V
The IKK-2 Inhibitor V, also referenced under CAS 978-62-1, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
别名:
IKK-2抑制剂 V, N-(3,5-双-三氟甲基苯基)-5-氯-2-羟基苯甲酰胺,IMD-0354
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H8ClF6NO2
CAS号:
分子量:
383.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)O
InChI
1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
InChI key
CHILCFMQWMQVAL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种细胞可渗透性IKK-2抑制剂,可选择性阻断IκBα磷酸化(IC50~250 nM),并阻止NF-κB p65核易位的诱导。据报道可通过组成性激活的c-kit受体抑制肥大细胞的肿瘤增殖。显示通过减少心肌细胞中IL-1β和MCP-1的产生(IC50<1 µM)提供心脏保护,并通过调节脂联素释放改善糖尿病的KKAy小鼠的胰岛素抵抗。
一种细胞可渗透性水杨酰胺化合物,可用作IKK-2抑制剂,可选择性阻断IκBα磷酸化(IC50~250 nM),从而阻止NF-κB p65核易位的诱导。显示通过减少心肌细胞中IL-1β和MCP-1的产生(IC50<1 µM)提供心脏保护,并通过调节脂联素释放改善KKAy小鼠的胰岛素抵抗。
生化/生理作用
主要靶标
IKK-2
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
靶标IC50:~ 250 nM 阻断IκBα磷酸化
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Kamon, J., et al. 2004.Biochem.Biophys.Res. Commun.323, 242.
Onai, Y., et al. 2004.Cardiovasc.Res.63, 51.
Tanaka, A., et al. 2004.Blood105, 2324.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3