文件
401164
Sigma-Aldrich
人 IgD,骨髓瘤血浆
别名:
IgD Protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
来自人骨髓瘤血浆的天然IgD。
来自人骨髓瘤血浆的天然IgD。免疫球蛋白(Igs)是在所有哺乳动物的血清和组织液中发现的糖蛋白。一些Igs充当细胞表面受体,而另一些则是在血液或淋巴中传播的抗体。Ig分子有两个功能区,一个结合抗原,另一个控制效应子功能,如与宿主细胞结合。在结构上,Igs具有两条相同的重多肽链和两条相同的轻多肽链,它们通过二硫键连接。重链决定了Ig′s类别和亚类(同种型)。大多数高等哺乳动物具有五种不同的免疫球蛋白:IgG、IgA、IgM、IgD和IgE。严格分析CALBIOCHEM免疫球蛋白的纯度和特性。大多数免疫球蛋白制品采用免疫扩散法、免疫电泳法和SDS-PAGE法进行检测。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在150 mM NaCl,10 mM TRIS-HCl,10 mM EACA,0.05% NaN₃,pH 8.0中。
準備報告
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体阴性的血浆制制备而成。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。避免溶液反复冻融。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。