文件
401020
Sigma-Aldrich
咪喹莫特
An imidazoquinoline compound that acts as a potent immunomodulator and displays anti-angiogenic, anti-viral and anti-inflammatory properties.
别名:
咪喹莫特, 1-(2-甲基丙基)-1H-咪唑[4,5-c]喹啉-4-胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H16N4
CAS号:
分子量:
240.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 3 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
InChI 密鑰
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种咪唑并喹啉化合物,作为一种强效免疫调节剂,具有抗血管生成、抗病毒和抗炎特性。据报道与细胞表面受体TLR7(Toll样受体7)结合,并在体外体内诱导几种促炎细胞因子和趋化因子的分泌。
生化/生理作用
主要靶标
TLR7(Toll样受体7)
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有毒(F)
準備報告
完全溶解需要加热至60°C。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。解冻后,可能需要加热以重新溶解沉淀的产品。
其他說明
Majewski, S., et al. 2005.Int. J. Dermatol.44, 14.
Gibson, S.J., et al. 2002.Cell.Immunol.218, 74.
Hemmi, H., et al. 2002.Nat. Immunol.3, 196.
Megyeri, K., et al. 1995.Mol.Cell.Biol.15, 2207.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Peishan Li et al.
Bioactive materials, 34, 466-481 (2024-01-31)
Cancer patients by immune checkpoint therapy have achieved long-term remission, with no recurrence of clinical symptoms of cancer for many years. Nevertheless, more than half of cancer patients are not responsive to this therapy due to immune exhaustion. Here, we