主要文件
401002
Sigma-Aldrich
伊比蝎毒素,Buthus tamulus,重组,大肠杆菌
别名:
伊比蝎毒素,Buthus tamulus,重组,大肠杆菌, rlbTx, Pyr-FTDVDCSVSKECWSVCKDLFGVDRGKCMGKKCRCYQ
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
lyophilized solid (Salt-free)
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1)C(=O)NC(Cc9ccc(cc9)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O)CCCN\C(=N\[H])\N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C2NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CSSC2)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C6NC(=O
InChI
1S/C179H274N50O55S7/c1-87(2)65-111-155(261)208-112(66-93-33-15-13-16-34-93)146(252)195-77-133(239)225-139(88(3)4)172(278)213-117(71-136(244)245)158(264)199-100(44-31-62-190-178(186)187)144(250)193-75-131(237)198-102(40-22-27-58-181)148(254)219-124(167(273)205-109(56-64-285-12)145(251)194-76-132(238)197-101(39-21-26-57-180)147(253)200-105(43-25-30-61-184)151(257)220-123-81-286-288-83-125(221-152(258)106(203-166(123)272)45-32-63-191-179(188)189)169(275)210-113(68-95-46-48-97(234)49-47-95)156(262)206-110(177(283)284)50-53-129(185)235)82-287-291-86-128(168(274)202-104(42-24-29-60-183)150(256)212-116(70-135(242)243)159(265)207-111)224-175(281)142(91(9)10)228-164(270)121(79-231)216-157(263)115(69-96-74-192-99-38-20-19-37-98(96)99)211-170(276)126-84-289-290-85-127(171(277)217-122(80-232)165(271)227-141(90(7)8)174(280)218-120(78-230)163(269)201-103(41-23-28-59-182)149(255)204-108(154(260)222-126)52-55-134(240)241)223-160(266)118(72-137(246)247)214-173(279)140(89(5)6)226-162(268)119(73-138(248)249)215-176(282)143(92(11)233)229-161(267)114(67-94-35-17-14-18-36-94)209-153(259)107-51-54-130(236)196-107/h13-20,33-38,46-49,74,87-92,100-128,139-143,192,230-234H,21-32,39-45,50-73,75-86,180-184H2,1-12H3,(H2,185,235)(H,193,250)(H,194,251)(H,195,252)(H,196,236)(H,197,238)(H,198,237)(H,199,264)(H,200,253)(H,201,269)(H,202,274)(H,203,272)(H,204,255)(H,205,273)(H,206,262)(H,207,265)(H,208,261)(H,209,259)(H,210,275)(H,211,276)(H,212,256)(H,213,278)(H,214,279)(H,215,282)(H,216,263)(H,217,277)(H,218,280)(H,219,254)(H,220,257)(H,221,258)(H,222,260)(H,223,266)(H,224,281)(H,225,239)(H,226,268)(H,227,271)(H,228,270)(H,229,267)(H,240,241)(H,242,243)(H,244,245)(H,246,247)(H,248,249)(H,283,284)(H4,186,187,190)(H4,188,189,191)
InChI key
VDNVVLOBNHIMQA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
大肠埃希菌中表达的重组Buthus tamulus iberiotoxin。37个氨基酸的单条多肽链,与charybdotoxin(ChTx)显示约68%的序列同源性。充当高电导,Ca2+激活的K+通道(PK,Ca)的选择性,可逆阻滞剂。rIbTx不会阻断其他类型的电压依赖性离子通道,尤其是对ChTX抑制敏感的其他类型的K+通道。显示从牛主动脉平滑肌切下的膜片中阻断PK,Ca,仅作用于通道的外表面(IC50=250 pM)。导致通道打开的概率和通道打开的平均时间减少。rIbTx似乎通过变构机制调节ChTx结合。
生化/生理作用
主要靶标
高电导Ca2+激活的K+通道
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
有效抑制非洲爪蟾卵母细胞中表达的Ca2+激活的K+通道。
细胞渗透性:否
靶标IC50:250 pM,针对高电导Ca2+激活的K+通道
警告
毒性:有害(C)
序列
Pyr-Phe-Thr-Asp-Val-Asp-Cys⁷-Ser-Val-Ser-Lys-Glu-Cys¹³-Trp-Ser-Val-Cys¹⁷-Lys-Asp-Leu-Phe-Gly-Val-Asp-Arg-Gly-Lys-Cys²⁸-Met-Gly-Lys-Lys-Cys³³-Arg-Cys³⁵-Tyr-Gln-OH(二硫键:7 →28;13 → 35;17 → 33)
重悬
在含有0.1%BSA的Tris缓冲盐水(100 mM NaCl,10 mM Tris-HCl,pH 7.5)中复溶。
复溶后,等分并冷冻长期保存(-20°C),或冷藏(4°C)短期保存。储备溶液在-20°C下可稳定保存3个月,在4°C下可稳定保存2周。
其他说明
Vanelli, G., et al. 1994.J. Appl. Physiol.76, 1098.
Garcia, M.L., et al. 1991.J. Bioeng.Biomembr.23, 615.
Galvez, A., et al. 1990.J. Biol. Chem. 265, 11083.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
访问文档库
Hong-Bo Zhao et al.
Communications biology, 4(1), 24-24 (2021-01-06)
Inner hair cell (IHC) ribbon synapses are the first synapse in the auditory system and can be degenerated by noise and aging, thereby leading to hidden hearing loss (HHL) and other hearing disorders. However, the mechanism underlying this cochlear synaptopathy