主要文件
382187
Sigma-Aldrich
HDAC抑制剂XXIII,Tubastatin A
The HDAC Inhibitor XXIII, Tubastatin A controls the biological activity of HDAC. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
别名:
HDAC抑制剂XXIII,Tubastatin A, N-羟基-4-(2-甲基-1,2,3,4-四氢-吡啶并[4,3-b]吲哚-5-基甲基)苯甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21N3O2
分子量:
335.40
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.28
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
颜色
tan
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 250 μg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
一种细胞可渗透的咔唑并异羟肟酸酯,其锌螯合异羟肟酸部分和催化通道rim-靶向芳香族环结构使其成为高效的HDAC6选择性抑制剂(针对重组人HDAC6,IC50=15 nM),对HDAC8,HDAC1(IC50分别为0.854和16.4 µM)和其他已知的HDAC(HDAC2/3/4/5/7/9/10/11;IC50 >30 µM)的活性大大降低或没有活性。在培养的原代大鼠皮层神经元中,其选择性诱导(2.5至5 µM)α-微管蛋白(而非组蛋白H4)过度乙酰化证明了选择性阻断HDAC6-(而非HDAC1-)依赖性细胞脱乙酰化。尽管不能通过同型半胱氨酸(HCA)阻断细胞谷胱甘肽的消耗,但据报道,Tubastatin A可以剂量依赖性方式(在10 µM时≥95%的保护作用)阻止HCA氧化性应激诱导后神经元细胞死亡,大概是通过防止抗氧化蛋白的脱乙酰作用来实现的。
一种细胞可渗透的咔唑并异羟肟酸酯,可作为高效的HDAC6选择性抑制剂(IC50=15 nM),对其他已知的HDAC的活性大大降低或没有活性。在原代大鼠皮层神经元培养物中,通过HCA有效防止氧化性应激诱导后神经元细胞死亡(在10 µM时≥95%),并选择性诱导细胞α微管蛋白(而非组蛋白H4)过度乙酰化(2.5至5 µM)。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Butler, K.V., et al. 2010.J. Am. Chem. Soc.132, 10842.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2